Merck
W381812
Sigma-Aldrich
L-Alanine
natural, FG
Synonim(y):
(S)-2-Aminopropionic acid, L-α-Aminopropionic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H7NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
89.09
Numer FEMA:
3818
Beilstein:
1720248
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
17.002
pochodzenie biologiczne
corn
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
natural
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.320
Zastosowanie
flavors and fragrances
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
sweet
ciąg SMILES
C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
Klucz InChI
QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Patrycja Puchalska et al.
Cell metabolism, 29(2), 383-398 (2018-11-20)
Metabolic plasticity has been linked to polarized macrophage function, but mechanisms connecting specific fuels to tissue macrophage function remain unresolved. Here we apply a stable isotope tracing, mass spectrometry-based untargeted metabolomics approach to reveal the metabolome penetrated by hepatocyte-derived glucose and
Markus Mund et al.
Cell, 174(4), 884-896 (2018-07-31)
Clathrin-mediated endocytosis is an essential cellular function in all eukaryotes that is driven by a self-assembled macromolecular machine of over 50 different proteins in tens to hundreds of copies. How these proteins are organized to produce endocytic vesicles with high precision