Kluczowe dokumenty
49621
L-Glutamic acid monosodium salt monohydrate
≥98.0% (NT), for peptide synthesis
Synonim(y):
L-2-Aminopentanedioic acid, MSG, Sodium L-glutamate
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
L-Glutamic acid monosodium salt monohydrate, ≥98.0% (NT)
Próba
≥98.0% (NT)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D −4.2±0.3°, c = 1.2% in H2O
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
232 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
O.[Na+].N[C@@H](CCC([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4.Na.H2O/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1/t3-;;/m0../s1
Klucz InChI
GJBHGUUFMNITCI-QTNFYWBSSA-M
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?