Kluczowe dokumenty
W381829
L-Alanine
≥99%
Synonim(y):
(S)-2-Aminopropionic acid, L-α-Aminopropionic acid
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
Próba
≥99%
Formularz
chunks
crystalline powder
powder
aktywność optyczna
[α]20/D +13.5 to +15.5°, c = 10 in 6 M HCl
rozpuszczalność
H2O: soluble 89.1 g/L at 20 °C (completely)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
sweet
ciąg SMILES
C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
Klucz InChI
QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Exposure to synthesized tribromobisphenol A and critical effects: Metabolic pathways, disease signature, and benchmark dose derivation.: This study provides insight into the metabolic pathways and disease signatures associated with exposure to synthesized tribromobisphenol A, emphasizing the critical role of L-alanine in mediating these effects (Kuang et al., 2024).
- Prenylated indole diketopiperazine alkaloids as phosphatase inhibitors from the marine-derived fungus Talaromyces purpureogenus.: Identifies new prenylated indole diketopiperazine alkaloids from Talaromyces purpureogenus that act as potent phosphatase inhibitors, with L-alanine being key to their structure and bioactivity, offering potential for drug development (Liang et al., 2024).
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W381829-100G | 4061835567416 |
W381829-SAMPLE | 4061833392348 |
W381829-1KG | 4061835567423 |