Kluczowe dokumenty
05129
L-Alanine
BioUltra, ≥99.5% (NT)
Synonim(y):
(S)-2-Aminopropionic acid, L-α-Aminopropionic acid
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
BioUltra
Próba
≥99.5% (NT)
Formularz
powder or crystals
aktywność optyczna
[α]20/D +14.0±1.0°, c = 5% in 5 M HCl
zanieczyszczenia
insoluble matter, passes filter test
≤0.3% foreign amino acids
pozostałość po prażeniu
≤0.05%
strata
≤0.05% loss on drying, 20 °C (HV)
kolor
colorless to white
pH
5.5-7.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
314.5 °C
rozpuszczalność
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
ślady kationów
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤100 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
absorpcja UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.03
λ: 280 nm Amax: ≤0.02
Zastosowanie
detection
ciąg SMILES
C[C@H](N)C(O)=O
C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
Klucz InChI
QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
Zastosowanie
- Kolorowy wskaźnik oparty na bromku 3-(4,5-dimetylotiazol-2-ylo)-2,5-difenylotetrazoliowym (MTT) i biodegradowalnym poli(amidku estru) do wykrywania zanieczyszczenia bakteryjnego...: W badaniu tym opracowano biodegradowalny poli(amid estrowy) zawierający L-alaninę stosowany z MTT do wykrywania skażenia bakteryjnego, podkreślając jego potencjał w zastosowaniach związanych ze zdrowiem (Franco et al., 2024).
- Randomized Trial to Assess the Safety and Tolerability of Daily Intake of an Allulose Amino Acid-Based Hydration Beverage in Men and Women: Badanie wpływu codziennego napoju nawadniającego uzupełnionego L-alaniną i innymi aminokwasami na nawodnienie i wchłanianie składników odżywczych u ludzi, podkreślając jego bezpieczeństwo i skuteczność (Bloomer et al., 2024).
- Porównanie metod pomiaru NMR uśrednionych ruchowo sprzężeń dipolarnych...: W badaniu wykorzystano próbki L-alaniny do porównania metod NMR pomiaru sprzężeń dipolarnych, przyczyniając się do udoskonalenia technik spektroskopii NMR (Southern et al., 2024).
Działania biochem./fizjol.
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Chromatograms
application for HPLCNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.