Kluczowe dokumenty
VT000327
Staphylococcus aureus subsp. aureus WDCM 00032 Vitroids™
50,000-150,000 CFU mean value range, certified reference material, suitable for microbiology, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
S. aureus WDCM 00032 6948, Staphylococcus aureus subsp. aureus WDCM 00032 6948, Certyfikowany materiał referencyjny, Normy mikrobiologiczne
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
agency
ISO 17034
ISO/IEC 17025
Formularz
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
opakowanie
pack of 10 discs
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Zastosowanie
microbiology
temp. przechowywania
−20°C
przydatność
Staphylococcus aureus
Staphylococcus spp.
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Gotowy do użycia w dogodnych zakresach CFU
- Nie wymaga rozcieńczania
- Szybkie nawodnienie w 10 minut
- 2-3 lata trwałości w standardowej zamrażarce -20 °C
- W komplecie z kompleksowym certyfikatem analizy
- Brak konieczności utrzymywania kultur podstawowych
- Nie jest wymagany czas odzyskiwania ani etap wstępnego wzbogacania
- Solidny, wydajny i niezawodny
- Łatwy w użyciu
- Opłacalność
Inne uwagi
Other cell culture collections:
- DSM 799
- ATCC® 6538
- NCTC 10788
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Powiązane treści
Poznaj certyfikowane mikrobiologiczne materiały referencyjne: VITROIDS™, krążki LENTICULE® firmy Millipore®. Idealne do testowania żywności, napojów i konopi indyjskich. Zamów już dziś.
Explore certified microbiological reference materials: VITROIDS™, LENTICULE® discs by Millipore®. Ideal for food, beverage, cannabis testing. Order today.
Poznaj certyfikowane mikrobiologiczne materiały referencyjne: VITROIDS, krążki LENTICULE® firmy Supelco®. Idealne do testowania żywności, napojów i konopi indyjskich. Zamów już dziś.
Explore certified microbiological reference materials: VITROIDS™, LENTICULE® discs by Millipore®. Ideal for food, beverage, cannabis testing. Order today.