Key Documents
T2813
Millipore
Tryptose
pkg of 500 g, suitable for microbiology
Synonim(y):
Peptone from meat and soybean meal, Tryptic digested peptone
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41106212
NACRES:
NA.85
pochodzenie biologiczne
bovine milk
Poziom jakości
Postać
powder
opakowanie
pkg of 500 g
warunki przechowywania
(Keep dry and tightly closed)
kolor
light yellow to yellow
pH
6.2-7.2
Zastosowanie
food and beverages
microbiology
Opis ogólny
Tryptose is a mixture of tryptic-digested proteins. It is a complex mixture of peptides and amino acids obtained from both animal and plant sources, primarily from meat and soybean meal. The formulation of tryptose provides an excellent growth medium, rich in essential nutrients that foster the growth and metabolism of bacteria, yeast, and other fastidious microorganisms.
Zastosowanie
Tryptose is widely used in the preparation of microbial culture media to grow fastidious organisms. It is extensively used in microbiological research and industrial applications, notably for the maintenance and propagation of various microbial cultures.
Przechowywanie i stabilność
Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Podłoże hodowlane zapewnia środowisko z odpowiednimi składnikami odżywczymi, źródłami energii i określonymi warunkami środowiskowymi dla wzrostu mikroorganizmów. Składniki podłoża hodowlanego obejmują zarówno cukry proste, jak i peptony, sole, antybiotyki i złożone wskaźniki.