Merck
T1985000
Trichlorotrifluoroethane
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane, 1,1,2-Trichloro-trifluoroethane, Genetron® 113
About This Item
Wzór liniowy:
ClCF2CCl2F
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.38
Beilstein:
1740335
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
ciśnienie pary
5.5 psi ( 20 °C)
rodzina API
halothane
temp. samozapłonu
1256 °F
producent / nazwa handlowa
EDQM
współczynnik refrakcji
n20/D 1.358 (lit.)
bp
47-48 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
gęstość
1.57 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC(F)(Cl)C(F)(Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl3F3/c3-1(4,6)2(5,7)8
Klucz InChI
AJDIZQLSFPQPEY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Trichlorotrifluoroetan EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Informacje prawne
Genetron is a registered trademark of Honeywell International Inc.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Ozone 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Francesca Arnoldi et al.
PloS one, 9(4), e95197-e95197 (2014-04-17)
Replication of many RNA viruses benefits from subversion of the autophagic pathway through many different mechanisms. Rotavirus, the main etiologic agent of pediatric gastroenteritis worldwide, has been recently described to induce accumulation of autophagosomes as a mean for targeting viral