Merck
SMB01375
Sigma-Aldrich
N-Lactoylphenylalanine
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
(S)-N-(2-hydroksy-1-oksopropylo)-L-fenyloalanina, N-[(2S)-2-hydroksy-1-oksopropylo]-L-fenyloalanina, N-Lactoyl-Phe, N-laktoilofenyloalanina N-Lac-Phe, Lac-Phe
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H15NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.25
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.26
Nazwa produktu
N-Lactoylphenylalanine, ≥95% (HPLC)
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(N[C@H](C(O)=O)CC1=CC=CC=C1)[C@@H](O)C
InChI
1S/C12H15NO4/c1-8(14)11(15)13-10(12(16)17)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10,14H,7H2,1H3,(H,13,15)(H,16,17)/t8-,10-/m0/s1
Klucz InChI
IIRJJZHHNGABMQ-WPRPVWTQSA-N
Opis ogólny
N-laktoilofenyloalanina, produkt metabolizmu, który jest uwalniany podczas ćwiczeń, a następnie hamuje apetyt u myszy.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)