Key Documents
78666
Taxifolin
analytical standard
Synonim(y):
(2R,3R)-3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavanone, (2R,3R)-Dihydroquercetin
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥85% (HPLC)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
food and beverages
format
neat
ciąg SMILES
O[C@@H]1[C@H](Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H12O7/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6/h1-5,14-19,21H/t14-,15+/m0/s1
Klucz InChI
CXQWRCVTCMQVQX-LSDHHAIUSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.