Kluczowe dokumenty
P5239
Pinocembrin
analytical standard, ≥95.0% (HPLC), solid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (HPLC)
Formularz
solid
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
194-195 °C (lit.)
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC1=C(C(C[C@@H](C2=CC=CC=C2)O3)=O)C3=CC(O)=C1
InChI
1S/C15H12O4/c16-10-6-11(17)15-12(18)8-13(19-14(15)7-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-7,13,16-17H,8H2/t13-/m0/s1
Klucz InChI
URFCJEUYXNAHFI-ZDUSSCGKSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Przestroga
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.