Merck
SMB00932
Sigma-Aldrich
Sól sodowa 6-fosforanu 2-dezoksy-D-glukozy
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-Deoxy-D-glucose 6-phosphate sodium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H13O8P · xNa+
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.14 (free acid basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.25
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white
rozpuszczalność
water: 50 mg/mL, clear, colorless
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Na].OC(COP(O)(O)=O)C(O)C(O)CC=O
InChI
1S/C6H13O8P.Na.H/c7-2-1-4(8)6(10)5(9)3-14-15(11,12)13;;/h2,4-6,8-10H,1,3H2,(H2,11,12,13);;
Klucz InChI
NBDKYLFTCAOTAK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-dezoksy-d-glukoza (2DG) to cząsteczka glukozy, w której grupa 2-hydroksylowa została zastąpiona wodorem, dzięki czemu nie może ona ulegać dalszej glikolizie. Jako taka, działa konkurencyjnie hamując produkcję glukozo-6-fosforanu z glukozy na poziomie fosfoglukoizomerazy (etap 2 glikolizy). W większości komórek heksokinaza glukozy fosforyluje 2-deoksyglukozę, zatrzymując wewnątrzkomórkowo produkt w postaci 2-deoksyglukozo-6-fosforanu (2DG6P). 2DG i 2DG6P służą jako dobre markery wychwytu glukozy przez tkanki i aktywności heksokinazy. Na przykład wiele nowotworów ma podwyższony wychwyt glukozy i poziom heksokinazy. 2DG6P przechodzi tylko pierwszą reakcję enzymatyczną w szlaku fosforanu pentozy, generując 2-DG-6-fosfoglukonolakton, który nie może być dalej metabolizowany.
Sól sodowa 6-fosforanu 2-dezoksy-D-glukozy służy jako kluczowy produkt pośredni w degradacji glikogenu. Jego produkcja w komórkach ssaków odbywa się poprzez działanie heksokinazy na 2-Deoksy-D-glukozę (2-DG).
Zastosowanie
Sól sodowa 6-fosforanu 2-dezoksy-D-glukozy jest wszechstronnym związkiem, który znajduje zastosowanie w metabolomice i badaniach biochemicznych.
Cechy i korzyści
  • Związek o wysokiej czystości odpowiedni do szerokiej gamy zastosowań badawczych
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Aby uzyskać kompleksowe zrozumienie naszej szerokiej gamy Monosacharydy do swoich badań, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony stronę kategorii Węglowodany.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Determination of hexokinase activity by formation of 2-deoxy-D-glucose-6-phosphate.
G V TITOVA et al.
Biokhimiia (Moscow, Russia), 26, 706-710 (1962-03-01)
Quentin Defenouillère et al.
Science signaling, 12(597) (2019-09-05)
Anti-cancer strategies that target the glycolytic metabolism of tumors have been proposed. The glucose analog 2-deoxyglucose (2DG) is imported into cells and, after phosphorylation, becomes 2DG-6-phosphate, a toxic by-product that inhibits glycolysis. Using yeast as a model, we performed an