Kluczowe dokumenty
PSRVD01
Multi-Parameter Refractive Index & Density Certified Reference Material at 15 °C, 20 °C and 25 °C, Single 30 mL
Nominal RI Value 1.3330 at 20 °C
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Opis ogólny
Produkt zgodny z normami ISO 17025 / ISO 17034 zapewnia identyfikowalność pomiarów z uznanymi normami krajowymi oraz jednostkami miary realizowanymi w National Physical Laboratory (NPL) lub innych uznanych krajowych laboratoriach normalizacyjnych. Wszystkie pomiary są w pełni identyfikowalne z National Institute Standards and Technology (NIST).
Zastosowanie
Połączony współczynnik załamania światła i gęstości CRM (nominalna wartość RI 1,3330 przy 20 °C) znajduje zastosowanie w kalibracji i weryfikacji refraktometrów, takich jak ręczne, Abbego i wysokiej dokładności instrumenty cyfrowe.
Cechy i korzyści
  • gęstość mierzona i certyfikowana zgodnie z ASTM D1480
  • zapewnia pełną zgodność z protokołami metod testowych ASTM i IP
  • niski poziom niepewności, gwarantujący maksymalną dokładność danych i wiarygodne wyniki
  • dostarczane w szczelnie zamkniętych szklanych fiolkach o pojemności 30 ml zapewniających dużą liczbę odczytów pomiarowych
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)