Kluczowe dokumenty
PSRI07
Refractive Index Standard at 20 °C 25 °C and 30 °C
Nominal RI Value 1.4941 at 25 °C, in 10mL Tamper-Evident Glass Vial
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
jakość
in 10mL Tamper-Evident Glass Vial
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
4.4 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)