Kluczowe dokumenty
PHR1949
Sodium Lauryl Sulfate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sodium sulfate, Dodecyl sulfate sodium salt, Lauryl sulfate sodium salt, SDS, Sodium lauryl sulfate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000620
traceable to USP 1614363
rodzina API
sodium lauryl sulfate
Formularz
powder
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 2 g
mp
204-207 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
Klucz InChI
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Sodium Lauryl Sulfate is a 12-carbon containing amphiphilic anionic surfactant having a sulfate group. It is used because of its cleaning and foaming properties in a variety of cosmetic products, detergents, pharmaceuticals, and chemical industries.
Zastosowanie
- Electrochemical determination of sodium lauryl sulfate (SDS) using a molecularly imprinted polymer (MIP) sensor
- Development of a surface-enhanced Raman scattering (SERS) based method using gold nanoparticle (AuNP) sol to estimate SDS in a river water sample
Komentarz do analizy
Przypis
Polecane produkty
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
338.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
170 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)