Kluczowe dokumenty
PSRVD03
Multi-Parameter Refractive Index & Density Certified Reference Material at 15 °C, 20 °C and 25 °C, Single 30 mL
Nominal RI Value 1.5463 at 20 °C
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Opis ogólny
Produkt zapewnia identyfikowalność pomiarów zgodnie z uznanymi normami krajowymi oraz jednostkami miary realizowanymi w National Physical Laboratory (NPL) lub innych uznanych krajowych laboratoriach normalizacyjnych. Zarówno wartości gęstości, jak i współczynnika załamania światła są w pełni identyfikowalne z National Institute Standards and Technology (NIST) i międzynarodowymi protokołami.
Zastosowanie
Połączony współczynnik załamania światła i gęstości CRM (nominalna wartość RI 1,5463 przy 20 °C) jest używany do kalibracji i weryfikacji refraktometrów, takich jak ręczne, Abbego i wysokiej dokładności instrumenty cyfrowe.
Cechy i korzyści
  • CRM certyfikowany w ścisłej zgodności z ISO 17025 / ISO 17034 w ramach akredytacji UKAS
  • gęstość mierzona i kwalifikowana zgodnie z ASTM D1480
  • zapewnia pełną zgodność z protokołami metod testowych ASTM i IP
  • niski poziom niepewności, gwarantujący maksymalną dokładność danych i wiarygodne wyniki
  • dostarczane w szczelnie zamkniętych szklanych fiolkach o pojemności 30 ml zapewniających dużą liczbę odczytów pomiarowych
  • 12-miesięczny okres trwałości podany w certyfikacie analizy (CoA)
Piktogramy
Environment
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
174.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
79 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)