5.00430
Standardowy współczynnik załamania światła
traceable to NIST, traceable to PTB, [α]/D 30°, Brix CERTIPUR®
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
agency
traceable to NIST
traceable to PTB
linia produktu
Certipur®
aktywność optyczna
[α]/D 30°
producent / nazwa handlowa
Brix CERTIPUR®
Zastosowanie
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
general analytical
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Ilość cukru w roztworze wodnym jest mierzona w stopniach Brixa (symbol °Bx). Jeden gram sacharozy w 100 gramach roztworu odpowiada jednemu stopniowi Brixa, który mierzy moc roztworu jako procent jego masy (%w/w).
Zastosowanie
- Wzorzec współczynnika załamania światła do stosowania jako wzorzec odniesienia w oznaczaniu wartości Brixa za pomocą refraktometrów
- Zastosowanie tego standardu do określania zawartości cukru jest również możliwe w przemyśle winiarskim, piwowarskim, cukrowniczym, soków owocowych, miodowym, skrobiowym i cukrowniczym.
Cechy i korzyści
- Każdy produkt zawiera pięć ampułek, a każda ampułka zawiera 8 ml roztworu.
- Wraz z kartą danych technicznych zawierającą informacje o rozszerzonej niepewności pomiaru obliczonej zgodnie z normą ISO 17025.
- Identyfikowalne zgodnie z uznanymi normami krajowymi i jednostkami miary uznanymi przez National Institute Standards and Technology (NIST) i Physical Technical Institute (PTB).
- Roztwory, które są stabilne, gotowe do użycia i mają długi minimalny okres trwałości
Informacje prawne
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1