Kluczowe dokumenty
PSRI10K
Refractive Index Standard at 20 °C 25 °C and 30 °C
Nominal RI Value 1.6556 at 25 °C, in 5 x 10mL Tamper-Evident Glass Vials
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
jakość
in 5 x 10mL Tamper-Evident Glass Vials
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)