Key Documents
PSRI06
Refractive Index Standard at 20 °C 25 °C and 30 °C
Nominal RI Value 1.4573 at 25 °C, in 10mL Tamper-Evident Glass Vials
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
jakość
in 10mL Tamper-Evident Glass Vials
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
158.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
70 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)