Kluczowe dokumenty
PSRI08
Refractive Index Standard at 20 °C 25 °C and 30 °C
Nominal RI Value 1.5349 at 25 °C, in 10mL Tamper-Evident Glass Vials
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
jakość
in 10mL Tamper-Evident Glass Vials
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)