Kluczowe dokumenty
PHR3870
Supelco
Benzalkonium chloride (C16)
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
Chlorek N-heksadecylo-N-benzylo-N,N-dimetyloamoniowy, Chlorek benzylodimetyloheksadecyloamoniowy, Chlorek cetalkoniowy, Chlorek cetyldimetylobenzyloamoniowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H46ClN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
396.09
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
rodzina API
benzalkonium chloride
opakowanie
pkg of 100MG
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Cl-].[N+](CCCCCCCCCCCCCCCC)(Cc1ccccc1)(C)C
InChI
1S/C25H46N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20-23-26(2,3)24-25-21-18-17-19-22-25;/h17-19,21-22H,4-16,20,23-24H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
SXPWTBGAZSPLHA-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
143.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
62 °C - Pensky-Martens closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)