Kluczowe dokumenty
PHR2988
Star Anise Oil
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonim(y):
Anise star oil
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1036960
rodzina API
anise oil
aktywność optyczna
[α]20/D −1°, neat
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 g
współczynnik refrakcji
n20/D 1.554 (lit.)
bp
232 °C (lit.)
gęstość
0.980 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)