Kluczowe dokumenty
Y0000387
Pseudoisoeugenyl 2-methylbutyrate for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Anise oil, Anise seed oil
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
anise oil
producent / nazwa handlowa
EDQM
współczynnik refrakcji
n20/D 1.554 (lit.)
bp
232 °C (lit.)
gęstość
0.980 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
199.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)