PHR2626
Dexketoprofen Tromethamine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Dexketoprofen tromethamine salt, (S)-3-Benzoyl-α-methylbenzeneacetic acid compound with 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (1:1), (S)-Ketoprofen tromethamol, Dexketoprofen trometamol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1179118
rodzina API
dexketoprofen
Postać
powder
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 500 mg
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C16H14O3.C4H11NO3/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12;5-4(1-6,2-7)3-8/h2-11H,1H3,(H,18,19);6-8H,1-3,5H2
Klucz InChI
QUZMDHVOUNDEKW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)