Key Documents
PHR2620
4-Chlorobenzophenone
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
4-Chlorobenzophenone, (4-Chlorophenyl)phenylmethanone
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1112467
rodzina API
cetirizine
Postać
crystals
opakowanie
pkg of 50 mg
tw
195-196 °C/17 mmHg (lit.)
mp
74-76 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Clc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9ClO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
Klucz InChI
UGVRJVHOJNYEHR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)