Merck
BP1081
Cetirizine impurity standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
Cetirizine dihydrochloride, [2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]acetic acid dihydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H25ClN2O3 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
461.81
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
cetirizine
Postać
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
mixture
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(COCCN1CCN(C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C3=CC=CC=C3)CC1)=O.[H]Cl.[H]Cl
InChI
1S/C21H25ClN2O3.2ClH/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)24-12-10-23(11-13-24)14-15-27-16-20(25)26;;/h1-9,21H,10-16H2,(H,25,26);2*1H
Klucz InChI
PGLIUCLTXOYQMV-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... HRH1(3269)
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Cetirizine impurity standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Cetirizine Capsules
  • Cetirizine Oral Solution
  • Cetirizine Tablets
  • Działania biochem./fizjol.
    Cetirizine hydrochloride is an orally active and selective H1-receptor antagonist. Antihistaminic; Piperazines. Non-sedating type histamine H1-receptor antagonist; major metabolite of hydroxyzine. Pharmacological activity resides primarily in the (R)-isomer.
    Opakowanie
    Unit quantity: 50 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Inne uwagi
    Sales restrictions may apply.
    produkt powiązany
    Numer produktu
    Opis
    Cennik
    Piktogramy
    Exclamation mark
    Hasło ostrzegawcze
    Warning
    Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
    Zwroty wskazujące środki ostrożności
    Klasyfikacja zagrożeń
    Acute Tox. 4 Oral
    Kod klasy składowania
    11 - Combustible Solids
    Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
    WGK 3
    Not applicable
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)