Merck
BP837
Cetirizine hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
Cetirizine dihydrochloride, [2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]acetic acid dihydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H25ClN2O3 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
461.81
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
cetirizine
Formularz
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(COCCN1CCN(C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C3=CC=CC=C3)CC1)=O.[H]Cl.[H]Cl
InChI
1S/C21H25ClN2O3.2ClH/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)24-12-10-23(11-13-24)14-15-27-16-20(25)26;;/h1-9,21H,10-16H2,(H,25,26);2*1H
Klucz InChI
PGLIUCLTXOYQMV-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... HRH1(3269)
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei, która je wydała. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Chlorowodorek cetyryzyny BP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Brytyjskiej.
Stosowany również w monografiach takich jak
  • :Cetirizine CapsulesCetirizine
  • Oral SolutionCetirizine
  • Tablets
  • Działania biochem./fizjol.
    Cetirizine hydrochloride is a non-sedating type histamine H1-receptor antagonist.
    Cetirizine hydrochloride is an orally active and selective H1-receptor antagonist. Antihistaminic; Piperazines. Non-sedating type histamine H1-receptor antagonist; major metabolite of hydroxyzine. Pharmacological activity resides primarily in the (R)-isomer.
    Opakowanie
    Ilość jednostkowa: 100 mg. Zastrzega się możliwość zmian. Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą Brytyjską. Aktualna ilość jednostkowa znajduje się na stronie British Pharmacopoeia.
    Inne uwagi
    Sales restrictions may apply.
    produkt powiązany
    Numer produktu
    Opis
    Cennik
    Piktogramy
    Exclamation mark
    Hasło ostrzegawcze
    Warning
    Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
    Zwroty wskazujące środki ostrożności
    Klasyfikacja zagrożeń
    Acute Tox. 4 Oral
    Kod klasy składowania
    11 - Combustible Solids
    Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
    WGK 3
    Not applicable
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)
    Odwiedź Bibliotekę dokumentów
    Klienci oglądali również te produkty
    Slide 1 of 2
    1 of 2