Merck
PHR2079
Supelco
Risedronate Impurity D
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
3-Pyridylacetic acid hydrochloride, 3-Pyridineacetic acid hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.60
Beilstein:
3696630
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
rodzina API
risedronate
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 50 mg
mp
161-163 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Cl[H].OC(=O)Cc1cccnc1
InChI
1S/C7H7NO2.ClH/c9-7(10)4-6-2-1-3-8-5-6;/h1-3,5H,4H2,(H,9,10);1H
Klucz InChI
XVCCOEWNFXXUEV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Risedronate Impurity D jest zanieczyszczeniem risedronianu, który jest bisfosfonianem pirydynylowym nowej generacji, skutecznie stosowanym w leczeniu choroby Pageta kości. Jest również stosowany w leczeniu zaburzeń układu kostnego, ponieważ hamuje resorpcję kości za pośrednictwem osteoklastów i moduluje metabolizm kości.
Zastosowanie
Risedronian może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do ilościowego oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z odwróconą fazą jonową.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB8929 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Development and validation of a reversed-phase ion-pair high-performance liquid chromatographic method for the determination of risedronate in pharmaceutical preparations
Kyriakides D and Panderi I
Analytica Chimica Acta, 584(1), 153-159 (2007)
Stability indicating ion?pair HPLC method for the determination of risedronate in a commercial formulation
Aluoch A, et al.
Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies, 27(17), 2799-2813 (2004)