Merck
P65800
Sigma-Aldrich
3-Pyridylacetic acid hydrochloride
98%
Synonim(y):
3-Pyridineacetic acid hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.60
Beilstein:
3696630
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
crystals
mp
161-163 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[H].OC(=O)Cc1cccnc1
InChI
1S/C7H7NO2.ClH/c9-7(10)4-6-2-1-3-8-5-6;/h1-3,5H,4H2,(H,9,10);1H
Klucz InChI
XVCCOEWNFXXUEV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Maryam Hashemi et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 61, 791-800 (2016-02-04)
Poly-(amidoamine) (PAMAM) and poly-(propylenimine) (PPI) are the two most widely investigated dendrimers for drug and gene delivery. In order to enhance DNA transfection activity of these dendrimers, generation 3 and 4 PAMAM and generation 4 and 5 PPI were modified
Zahra Salmasi et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 96, 76-88 (2015-07-26)
Branched polyethylenimine (PEI) is extensively used as a polycationic non-viral vector for gene delivery. Polyplexes formed with PEI are believed to be released from endocytotic vesicles by the osmotic burst mechanism in the rate-limiting step in transfection. Increasing the buffering