WHA1214320
Whatman® prepleated qualitative filter paper, Grade 114V
circles, diam. 320 mm, pack of 100
Synonim(y):
Z740381, filter paper, filter papers, paper filter
About This Item
Polecane produkty
Materiały
cellulose filters
circles
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 1214-320
Whatman Article No. 28417932 (US reference)
Parametry
38 sec/100 mL speed (Herzberg)
8.9 psi wet burst
Średnica
320 mm
grubość
190 μm
popiół
≤0.06%
wielkość porów
25 μm (Particle retention)
gramatura
77 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Oszczędność czasu wymaganego do złożenia okręgów w celu dopasowania ich do stożkowych lejków filtracyjnych w powtarzalnych lub wielokrotnych analizach.
- Skrócenie całkowitego czasu filtracji ze względu na dodatkową odsłoniętą powierzchnię; normalne spowolnienie prędkości filtracji z powodu obciążenia cząstkami stałymi jest opóźnione.
- Zwiększona całkowita wydajność ładowania, ponieważ dostępna jest większa powierzchnia filtracyjna
- Utrzymane natężenie przepływu dzięki zmniejszeniu kontaktu bibuły filtracyjnej z bokiem lejka i samonośnemu kształtowi samego filtra.
- Filtrowanie wstępne nie wpływa znacząco na żadne dane techniczne i te same wartości mogą być użyte dla płaskich okręgów.
Klasa 114V: 25 μm (szybka, gładka bibuła filtracyjna)
Mocny filtr o bardzo szybkim przepływie. Idealny do gruboziarnistych cząstek i galaretowatych osadów. Gładka powierzchnia.
Cechy i korzyści
- Nominalna retencja cząstek na poziomie 25 µm
- Szybka filtracja (Herzberg 38 s)
- Chemicznie stabilna żywica zapewnia zwiększoną wytrzymałość na mokro
- Karbowany (wstępnie karbowany) arkusz filtracyjny zapewnia łatwość użycia i kompatybilność z lejkami stożkowymi
- Gładka powierzchnia filtra zapewnia skuteczne odzyskiwanie osadów
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WHA1214320 | 4061831612929 |