Merck
Y0001541
Risedronate sodium 2.5-hydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Risedronic acid monosodium salt hemi(pentahydrate)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10NNaO7P2 · 2.5H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
350.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
risedronate
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OP(C(P(O)([O-])=O)(O)CC1=CC=CN=C1)(O)=O.[Na+]
InChI
1S/2C7H11NO7P2.2Na.5H2O/c2*9-7(16(10,11)12,17(13,14)15)4-6-2-1-3-8-5-6;;;;;;;/h2*1-3,5,9H,4H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15);;;5*1H2/q;;2*+1;;;;;/p-2
Klucz InChI
HYFDYHPNTXOPPO-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Risedronate sodium is a member of the pyridinyl class of bisphosphonates. It is mostly used as an antiresorptive agent. It can be used in treating and preventing postmenopausal and glucocorticoid-induced osteoporosis.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Risedronate sodium 2.5-hydrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - STOT SE 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
CUNHA F.
American Journal of Surgery, 76(3), 244-260 (1948)