Kluczowe dokumenty
PHR1702
Fluticasone Propionate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Fluticasone propionate, (6α,11β,16α,17α)-6,9-Difluoro-11-hydroxy-16-methyl-3-oxo-17-(1-oxopropoxy)androsta-1,4-diene-17-carbothioic acid S-(fluoromethyl) ester
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 587
traceable to Ph. Eur. Y0000284
traceable to USP 1285873
rodzina API
fluticasone
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 200 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCC(=O)O[C@@]1([C@H](C)C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)SCF
InChI
1S/C25H31F3O5S/c1-5-20(31)33-25(21(32)34-12-26)13(2)8-15-16-10-18(27)17-9-14(29)6-7-22(17,3)24(16,28)19(30)11-23(15,25)4/h6-7,9,13,15-16,18-19,30H,5,8,10-12H2,1-4H3/t13-,15+,16+,18+,19+,22+,23+,24+,25+/m1/s1
Klucz InChI
WMWTYOKRWGGJOA-CENSZEJFSA-N
informacje o genach
human ... NR3C1(2908)
Opis ogólny
Fluticasone Propionate, a neutral, highly potent trifluorinated corticosteroid, is a component of aqueous nasal sprays. It shows potent topical anti-inflammatory activity and is highly efficient in suppressing the nasal symptoms associated with rhinitis and asthma.
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2 - STOT RE 2
Organy docelowe
Endocrine system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)