Merck
PHR1178
Supelco
Budesonide
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
16,17-Butylidenebis(oxy)-11,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H34O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
430.53
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 793
traceable to Ph. Eur. B1157300
traceable to USP 1078201
rodzina API
budesonide
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@H]5OC(CCC)O[C@@]45C(=O)CO
InChI
1S/C25H34O6/c1-4-5-21-30-20-11-17-16-7-6-14-10-15(27)8-9-23(14,2)22(16)18(28)12-24(17,3)25(20,31-21)19(29)13-26/h8-10,16-18,20-22,26,28H,4-7,11-13H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21?,22+,23-,24-,25+/m0/s1
Klucz InChI
VOVIALXJUBGFJZ-KWVAZRHASA-N
informacje o genach
human ... NR3C1(2908)
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Budezonid jest niesystemowym glukokortykoidem i mieszaniną epimeryczną, w której oba epimery mają podobną aktywność przeciwzapalną. Jest szeroko stosowany w leczeniu choroby Leśniowskiego-Crohna.
Zastosowanie
Budezonid może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do ilościowego oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych przy użyciu techniki wysokosprawnej chromatografii cieczowej.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Działania biochem./fizjol.
Budesonide is a second generation glucocorticoid with low systemic absorption. It is used as an anti-inflammatory agent in the treatment of asthma, rhinitis, and inflammatory bowel disease. It inhibits the expression of chemokine mRNA and production of eotaxin and RANTES protein in primary human bronchial epithelial cells. Budesonide is currently in clinical trials for the prevention of lung cancer. It shows inhibitory effects on benzo[a]pyrene-induced carcinogenesis of the lung in mice.
Second generation glucocorticoid with low systemic absorption; anti-inflammatory agent; inhibits the expression of chemokine mRNA and production of eotaxin and RANTES protein.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB3750 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Adrenal gland
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Development and validation of a high-performance liquid chromatographic method for the analysis of budesonide
Gupta M and Bhargava.NH
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 40(2), 423-428 (2006)
Topical Steroids in Gastroenterology and Hepatology (2004)
Koremu K Meja et al.
American journal of respiratory cell and molecular biology, 39(3), 312-323 (2008-04-19)
Oxidative stress as a result of cigarette smoking is an important etiologic factor in the pathogenesis of chronic obstructive pulmonary disease (COPD), a chronic steroid-insensitive inflammatory disease of the airways. Histone deacetylase-2 (HDAC2), a critical component of the corticosteroid anti-inflammatory
Maciej Kupczyk et al.
Thorax, 68(7), 611-618 (2013-04-09)
Objective measures are required that may be used as a proxy for exacerbations in asthma. The aim was to determine the sensitivity and specificity of electronic diary data to detect severe exacerbations (SEs) of asthma. A secondary aim was to
Cumali Efe et al.
Autoimmunity reviews, 11(5), 330-334 (2011-10-18)
The aim of the present study was to assess the efficacy and tolerability of budesonide as an alternative first line treatment option for autoimmune hepatitis (AIH) and the overlap syndrome. A total of 18 AIH or overlap syndrome patients were