Merck
O7007
Sigma-Aldrich
Dioctyl sulfide
96%
Synonim(y):
Octyl sulfide
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7S(CH2)7CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.51
Beilstein:
1701624
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.462 (lit.)
tw
180 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCSCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34S/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
Klucz InChI
LOXRGHGHQYWXJK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter