PHR1692
Phenytoin Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
α-[(Aminocarbonyl)amino]-α-phenylbenzeneacetic acid, alpha-[(Aminocarbonyl)amino]-alpha-phenylbenzeneacetic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1535020
rodzina API
phenytoin
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 100 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N(C(c2ccccc2)(c1ccccc1)C(=O)O)C(=O)N
InChI
1S/C15H14N2O3/c16-14(20)17-15(13(18)19,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,18,19)(H3,16,17,20)
Klucz InChI
UESCARMREGSPTP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)