1535020
USP
Phenytoin Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
α-[(Aminocarbonyl)amino]-α-phenylbenzeneacetic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
phenytoin
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N(C(c2ccccc2)(c1ccccc1)C(=O)O)C(=O)N
InChI
1S/C15H14N2O3/c16-14(20)17-15(13(18)19,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,18,19)(H3,16,17,20)
Klucz InChI
UESCARMREGSPTP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Fosphenytoin Sodium Injection
- Fosphenytoin Sodium
- Phenytoin Sodium
- Phenytoin Chewable Tablets
- Phenytoin Oral Suspension
- Extended Phenytoin Sodium Capsules
- Phenytoin
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)