Kluczowe dokumenty
Y0000545
Thioctic acid containing impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(±)-α-Lipoic acid, (±)-1,2-Dithiolane-3-pentanoic acid, 6,8-Dithiooctanoic acid, DL-α-Lipoic acid, DL-6,8-Thioctic acid, Lip(S2)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
thioctic acid
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)CCCCC1CCSS1
InChI
1S/C8H14O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7-5-6-11-12-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)
Klucz InChI
AGBQKNBQESQNJD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)