Merck
161918
Sigma-Aldrich
2,2-Diphenylglycine
98%
Synonim(y):
α-amino-α-phenyl-Benzeneacetic acid
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC(C6H5)2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.26
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Nazwa produktu
2,2-Diphenylglycine, 98%
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
kolor
white to off-white
mp
245-247 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
NC(C(O)=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H13NO2/c15-14(13(16)17,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,15H2,(H,16,17)
Klucz InChI
YBONNYNNFBAKLI-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)