Merck
PHR1583
Supelco
Megestrol Acetate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Megestrol acetate, 17α-Acetoxy-6-methyl-4,6-pregnadiene-3,20-dione, 17α-Hydroxy-6-methyl-4,6-pregnadiene-3,20-dione 17-acetate, 17α-Hydroxy-6-methyl-6-dehydroprogesterone 17-acetate, Megestrol 17-acetate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H32O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
384.51
Beilstein:
1917291
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 223
traceable to Ph. Eur. Y0001514
traceable to USP 1379106
rodzina API
megesterol
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 g
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H][C@]12CC[C@@]3(C)[C@@]([H])(CC[C@]3(OC(C)=O)C(C)=O)[C@]1([H])C=C(C)C4=CC(=O)CC[C@]24C
InChI
1S/C24H32O4/c1-14-12-18-19(22(4)9-6-17(27)13-21(14)22)7-10-23(5)20(18)8-11-24(23,15(2)25)28-16(3)26/h12-13,18-20H,6-11H2,1-5H3/t18-,19+,20+,22-,23+,24+/m1/s1
Klucz InChI
RQZAXGRLVPAYTJ-GQFGMJRRSA-N
informacje o genach
human ... PGR(5241)
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych. Octan megestrolu jest lekiem progestagenowym wskazanym do paliatywnego leczenia raka endometrium i raka piersi. Podawanie leku odbywa się zwykle doustnie w postaci stałej.
Zastosowanie
Octan megestrolu może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych, doustnych środkach antykoncepcyjnych i zawiesinach za pomocą technik chromatograficznych.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA4562 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Food effect on the bioavailability of two distinct formulations of megestrol acetate oral suspension
Deschamps B, et al.
International journal of nanomedicine, 4, 185-185 (2009)
Jianghuan Hua et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 163, 289-297 (2018-07-30)
Synthetic progestins are widely used pharmaceutical agents that have become common contaminants in the aquatic environment. The potential adverse effects of long-term exposure on aquatic wildlife, however, are not fully understood. The aim of this study was to investigate the
Improved bioavailability of a micronized megestrol acetate tablet formulation in humans
Farinha A, et al.
Drug Development and Industrial Pharmacy, 26(5), 567-570 (2000)
Thin-layer chromatographic identification of estrogens and progestogens in oral contraceptives
Simard MB and Lodge BA
Journal of Chromatography A, 51, 517-524 (1970)
Medroxyprogesterone Acetate
USP42-NF37
United States Pharmacopeia/National Formulary, 42(6), 2715-2715 (2018)