Kluczowe dokumenty
Y0002169
Nomegestrol acetate impurity B
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Nomegestrol, 17-Hydroxy-6-methyl-19-norpregna-4,6-diene-3,20-dione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H28O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
328.45
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
rodzina API
megesterol
producent / nazwa handlowa
EDQM
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O[C@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@H]4CCC(=O)C=C4C(=C3)C)CC2)CC1)C)C(=O)C
InChI
1S/C21H28O3/c1-12-10-18-16(15-5-4-14(23)11-17(12)15)6-8-20(3)19(18)7-9-21(20,24)13(2)22/h10-11,15-16,18-19,24H,4-9H2,1-3H3/t15-,16-,18-,19+,20+,21+/m1/s1
Klucz InChI
KZUIYQJTUIACIG-YBZCJVABSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Octan nomegestrolu zanieczyszczenie B EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Y00021694061841866053