Merck
PHR1451
Supelco
Mycophenolate Mofetil
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
MMF
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H31NO7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
433.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000489
traceable to USP 1448956
rodzina API
mycophenolate
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 g
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O)c1C\C=C(/C)CCC(=O)OCCN3CCOCC3
InChI
1S/C23H31NO7/c1-15(5-7-19(25)30-13-10-24-8-11-29-12-9-24)4-6-17-21(26)20-18(14-31-23(20)27)16(2)22(17)28-3/h4,26H,5-14H2,1-3H3/b15-4+
Klucz InChI
RTGDFNSFWBGLEC-SYZQJQIISA-N
informacje o genach
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Mykofenolan mofetylu jest prolekiem kwasu mykofenolowego, który jest stosowany jako środek immunosupresyjny w leczeniu biorców przeszczepów nerek. Może powodować działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego.
Zastosowanie
Mykofenolan mofetylu może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych metodą elektrochemiczną.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Działania biochem./fizjol.
Mycophenolate mofetil is a prodrug of mycophenolic acid (Cat. # M5255) that is cleaved by nonspecific esterases in vivo to produce the parent compound. Mycophenolic acid blocks inosine monophosphate dehydrogenase and is a potent immunosuppresive agent.
Mycophenolate mofetil is a prodrug of mycophenolic acid and potent immunosuppresive agent.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA2844 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Electrochemical oxidation of an immunosuppressant, mycophenolate mofetil, and its assay in pharmaceutical formulations.
Prashanth SN, et al.
International Journal of Electrochemistry (2011)
Mycophenolic acid metabolite profile in renal transplant patients receiving enteric-coated mycophenolate sodium or mycophenolate mofetil.
Transplantation proceedings, 37(2), 852-855 (2005)
Electrochemical oxidation of an immunosuppressant, mycophenolate mofetil, and its assay in pharmaceutical formulations.
Prashanth SN, et al.
International Journal of Electrochemistry (2011)
B Rutkowski et al.
Transplantation proceedings, 46(8), 2683-2688 (2014-11-09)
The aim of this study was to show the preliminary outcomes of transplantation in patients treated with the generic formulation of mycophenolate mofetil (Myfenax, Teva). Over the past 4 years, 60 patients received generic mycophenolate mofetil (Myfenax) after renal transplantation
John Seal et al.
Transplantation, 99(3), 623-628 (2014-08-26)
There is a paucity of contemporary data describing the results of pancreas retransplantation (PRT). As a measure of utility, we wished to determine whether PRT could produce equivalent short-term and long-term recipient outcomes to primary pancreas after kidney (PAK) transplantation.