Kluczowe dokumenty
Y0002200
Mycophenolate for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Mycophenolic acid monosodium salt, Sodium mycophenolate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H19NaO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.32
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
rodzina API
mycophenolate
producent / nazwa handlowa
EDQM
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na+].[O-]C(=O)CC\C(=C\Cc1c(c2c(c(c1OC)C)COC2=O)O)\C
InChI
1S/C17H20O6.Na/c1-9(5-7-13(18)19)4-6-11-15(20)14-12(8-23-17(14)21)10(2)16(11)22-3;/h4,20H,5-8H2,1-3H3,(H,18,19);/q;+1/p-1/b9-4+;
Klucz InChI
DOZYTHNHLLSNIK-JOKMOOFLSA-M
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Mycophenolate for system suitability EP Wzorzec referencyjny przeznaczony do stosowania wyłącznie w badaniach laboratoryjnych zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Oral
Organy docelowe
Immune system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)