Kluczowe dokumenty
PHR1426
Supelco
Chlorowodorek spektynomycyny
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Spectinomycin
About This Item
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000597
traceable to USP 1618003
rodzina API
spectinomycin
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 500 mg
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Certyfikowane farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla pierwotnych wzorców farmakopealnych. Chlorowodorek spektynomycyny jest antybiotykiem aminocyklitolowym, szeroko stosowanym w medycynie ludzkiej do leczenia niepowikłanej rzeżączki, a także w medycynie weterynaryjnej do leczenia bakteryjnych infekcji dróg oddechowych i jelit. Jego sposób działania polega na hamowaniu syntezy białek w ścianie komórkowej bakterii.
Zastosowanie
Chlorowodorek spektynomycyny może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do ilościowego oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją rozpraszania światła przez odparowanie (HPLC-ELSD).
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Działania biochem./fizjol.
Mode of Action: Spectinomycin acts by inhibiting protein synthesis and elongation by binding to the bacterial 30S ribosomal subunit and interfering with peptidyl tRNA translocation.
Mode of Resistance: A mutation in rpsE, the gene for ribosomal protein S5, prevents the binding of spectinomycin. Resistance is also conferred by the aminoglycoside-3′-adenyltransferase gene (aadA).
Antimicrobial spectrum: Spectinomycin acts against gram-negative and gram-positive bacteria.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC1683 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Antibiotic Manual: A Guide to Commonly Used Antimicrobials (2011)
Analysis of spectinomycin by HPLC with evaporative light-scattering detection
Wang JM and Hu Q-C
Chromatographia, 63(5-6), 255-260 (2006)