Kluczowe dokumenty
567570
Sigma-Aldrich
Spectinomycin, Dihydrochloride, Pentahydrate, Streptomyces sp.
A broad spectrum aminoglycoside antibiotic that contains two glucose moieties. Footprint studies indicate that spectinomycin exerts regional effects on ribosomal structure.
Synonim(y):
Spectinomycin, Dihydrochloride, Pentahydrate, Streptomyces sp.
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H24N2O7 · 2HCl · 5H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
495.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
water: 50 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C14H24N2O7.2ClH.5H2O/c1-5-4-6(17)14(20)13(21-5)22-12-10(19)7(15-2)9(18)8(16-3)11(12)23-14;;;;;;;/h5,7-13,15-16,18-20H,4H2,1-3H3;2*1H;5*1H2/t5-,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13+,14+;;;;;;;/m1......./s1
Klucz InChI
DCHJOVNPPSBWHK-UXXUFHFZSA-N
Opis ogólny
A broad spectrum aminoglycoside antibiotic that contains two glucose moieties. Footprint studies indicate that spectinomycin exerts regional effects on ribosomal structure. A resistance gene (aph) which encodes a spectinomycin has been cloned from Legionella pneumophila (disease agent for Legionnaire’s disease) kinase and expressed in E. coli. Potency: ≥500 µg/mg.
A broad spectrum aminoglycoside antibiotic that contains two glucose moieties. Footprint studies indicate that spectinomycin exerts regional effects on ribosomal structure. A resistance gene (aph) which encodes a spectinomycin has been cloned from Legionella pneumophila (disease agent for Legionnaire′s disease) kinase and expressed in E. coli.
Działania biochem./fizjol.
Primary Target
Footprint studies indicate that spectinomycin exerts regional effects on ribosomal structure
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Inne uwagi
Thompson, P.R., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 14788.
Noah, J., and Wollenzien, P. 1997. Nucleic Acids Symp. Ser. 36, 178.
Suter, T.M., et al. 1997. Antimicrob. Agents Chemother. 41, 1385.
Thom, G., and Prescott, C.D. 1997. Bioorg. Med. Chem. 5, 1081.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2