PHR1441
Spectinomycin Sulfate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Spectinomycin sulfate tetrahydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000655
traceable to USP 1618003
rodzina API
spectinomycin
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C14H24N2O7.H2O4S.4H2O/c1-5-4-6(17)14(20)13(21-5)22-12-10(19)7(15-2)9(18)8(16-3)11(12)23-14;1-5(2,3)4;;;;/h5,7-13,15-16,18-20H,4H2,1-3H3;(H2,1,2,3,4);4*1H2/t5-,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13+,14+;;;;;/m1...../s1
Klucz InChI
OBZDRKHRQYPQDZ-SACNDDTHSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Przestroga
Uwaga dotycząca przygotowania
Przypis
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)