Merck
PHR1442
Supelco
Flunixin Meglumine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Flunixin meglumine, 2-[[2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-3-pyridinecarboxylic acid meglumine salt, Banamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H11F3N2O2·C7H17NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
491.46
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000443
traceable to USP 1274607
rodzina API
flunixin
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 g
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO.Cc1c(Nc2ncccc2C(O)=O)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C14H11F3N2O2.C7H17NO5/c1-8-10(14(15,16)17)5-2-6-11(8)19-12-9(13(20)21)4-3-7-18-12;1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h2-7H,1H3,(H,18,19)(H,20,21);4-13H,2-3H2,1H3/t;4-,5+,6+,7+/m.0/s1
Klucz InChI
MGCCHNLNRBULBU-WZTVWXICSA-N
Opis ogólny
Fluniksyna meglumina jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym i silnym inhibitorem cyklooksygenazy (COX). Jest powszechnie stosowany jako środek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy u zwierząt.
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Fluniksyna meglumina może być stosowana jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w lekach luzem i preparatach farmaceutycznych za pomocą spektrofotometrii i wysokosprawnej chromatografii cieczowej.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Flunixin meglumine (IC50 = 1 nM) can be used as a drug for animals for the management of intestinal ischaemia, colic, and endotoxemia in horses.
Działania biochem./fizjol.
COX1, COX2 and PLA2 inhibitor non-narcotic analgesic, anti-pyretic, anti-inflammatory.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA2750 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Flunixin Meglumine
USP42/NF37: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia/National Formulary, 39(4), 1888-1888 (2014)
Micellar high performance liquid chromatographic determination of flunixin meglumine in bulk, pharmaceutical dosage forms, bovine liver and kidney
Belal FF, et al.
Analytical Chemistry Research, 3, 63-69 (2015)
Chapter 3.6.3 Flunixin
Textbook of Rabbit Medicine, 137-177 (2014)
Spectrophotometric Methods for Simultaneous Determination of Oxytetracycline HCl and Flunixin Meglumine in Their Veterinary Pharmaceutical Formulation
Merey HA, et al.
Journal of Analytical Methods in Chemistry, 2017 (2017)
Luiz A M Penteado et al.
Journal of oral science, 55(3), 225-232 (2013-09-18)
Bone regeneration is an important objective in clinical dental practice and has been used for different applications. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of platelet-rich plasma (PRP) and bioactive glass (BG) for bone healing of surgical