PHR1414
Methyl Stearate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Methyl stearate, Methyl octadecanoate, Stearic acid methyl ester
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. M1770200
traceable to USP 1437508
rodzina API
methyl stearate
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 g
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
tw
181-182 °C/4 mmHg (lit.)
mp
37-41 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h3-18H2,1-2H3
Klucz InChI
HPEUJPJOZXNMSJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Przypis
Polecane produkty
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)