Merck
55791
Supelco
Methyl myristate
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
Methyl tetradecanoate, Myristic acid methyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)12COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.40
Beilstein:
1773739
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.436 (lit.)
bp
323 °C (lit.)
mp
18 °C (lit.)
gęstość
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C15H30O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17-2/h3-14H2,1-2H3
Klucz InChI
ZAZKJZBWRNNLDS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com.
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
233.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
112.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Xian-Guo Zou et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 62(43), 10594-10603 (2014-10-10)
In the present study, a human milk fat substitute (HMFS) enriched in medium-chain fatty acids (MCFAs) was synthesized through acidolysis reaction from Cinnamomum camphora seed oil (CCSO) with oleic acid in a solvent-free system. A commercial immobilized lipase, Lipozyme RM
Sonja Klee et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 28(14), 1591-1600 (2014-06-05)
Atmospheric pressure chemical ionization (APCI) sources operated with point to plane DC discharges ('Coronas') frequently suffer from point electrode degradation and potentially lead to oxidation and/or fragmentation of the generated analyte ions. It is postulated that these adverse effects are
Oier Aizpurua-Olaizola et al.
Journal of food science, 80(1), E101-E107 (2014-12-05)
In this study, supercritical fluid extraction has been successfully applied to a sequential fractionation of fatty acids and polyphenols from wine wastes (2 different vitis vinifera grapes). To this aim, in a 1st step just fatty acids were extracted and
Protokoły
Separation of Methyl erucate; Methyl palmitate; Methyl stearate; Methyl linolenate; Methyl eicosenoate; Methyl behenate; Methyl myristate; Methyl oleate; Methyl arachidate
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1
Analiza HPLC estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAMES) na urządzeniu SUPELCOSIL™ LC-18
Separation of Methyl decanoate; Methyl dodecanoate; Methyl myristate; Methyl palmitate; Methyl caprylate; Methyl oleate; Methyl linoleate; Methyl linolenate; Methyl stearate
Zobacz wszystko