Merck
PHR1259
Supelco
Thiabendazole
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Thiabendazole, 2-(4-Thiazolyl)benzimidazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H7N3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.25
Beilstein:
611403
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. T1410000
traceable to USP 1655000
rodzina API
thiabendazole
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
c1ccc2[nH]c(nc2c1)-c3cscn3
InChI
1S/C10H7N3S/c1-2-4-8-7(3-1)12-10(13-8)9-5-14-6-11-9/h1-6H,(H,12,13)
Klucz InChI
WJCNZQLZVWNLKY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Tiabendazol jest doustnie skutecznym lekiem przeciwrobaczym i przeciwgrzybiczym o szerokim spektrum działania i ograniczonych skutkach ubocznych.
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Tiabendazol może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w formulacjach i preparatach farmaceutycznych technikami spektrofotometrycznymi, spektrofluorymetrycznymi i chromatograficznymi.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA9062 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
produkt powiązany
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Determination of 81 pharmaceutical drugs by high performance liquid chromatography coupled to mass spectrometry with hybrid triple quadrupole--linear ion trap in different types of water in Serbia
Petrovic M, et al.
The Science of the Total Environment, 468(2), 415-428 (2014)
Studies on the toxicologic and pharmacologic properties of thiabendazole
Robinson HJ, et al.
Toxicology and Applied Pharmacology, 7(1), 53-63 (1965)
Development of a spectrofluorimetric method for determination of thiabendazole in tablets
Kucukkolbasi S and Kilic E
Journal of Applied Pharmaceutical Science, 3(2), 19-19 (2013)
Mechanism of action of the fungicide thiabendazole, 2-(4?-thiazolyl) benzimidazole
Allen PM and Gottlieb D
Applied and Environmental Microbiology, 20(6), 919-926 (1970)
Suely R C Andrade et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 33(4), 655-665 (2003-11-19)
Three multivariate calibration methods, Principal Component Regression (PCR), the K-matrix method and Q-mode factor analysis followed by varimax and Imbrie's oblique rotations were applied to the simultaneous spectrophotometric determinations of mebendazole (MBZ)-cambendazole (CBZ) and thiabendazole (TBZ)-mebendazole in commercial samples of
Produkty
GC Analysis of Agricultural Pesticides (Standard) on SLB®-5ms