Kluczowe dokumenty
T1410000
Tiabendazole
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Thiabendazole, 2-(4-Thiazolyl)benzimidazole
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
tiabendazole
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
c1ccc2[nH]c(nc2c1)-c3cscn3
InChI
1S/C10H7N3S/c1-2-4-8-7(3-1)12-10(13-8)9-5-14-6-11-9/h1-6H,(H,12,13)
Klucz InChI
WJCNZQLZVWNLKY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
GC Analysis of Agricultural Pesticides (Standard) on SLB®-5ms