Key Documents
PHR1164
Amiodarone hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
(2-Butyl-3-benzofuranyl)[4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl]methanone hydrochloride, 2-Butyl-3-benzofuranyl-4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl ketone hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 532
traceable to Ph. Eur. A0575000
traceable to USP 1027302
rodzina API
amiodarone
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C(=O)(C=1C=2C(OC1CCCC)=CC=CC2)C3=CC(I)=C(OCCN(CC)CC)C(I)=C3.Cl
InChI
1S/C25H29I2NO3.ClH/c1-4-7-11-22-23(18-10-8-9-12-21(18)31-22)24(29)17-15-19(26)25(20(27)16-17)30-14-13-28(5-2)6-3;/h8-10,12,15-16H,4-7,11,13-14H2,1-3H3;1H
Klucz InChI
ITPDYQOUSLNIHG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Amiodarone hydrochloride is an antiarrhythmic drug used for the treatment of ventricular and supraventricular tachycardia.
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Lact. - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
The benefit of HILIC over traditional reversed-phase chromatography is two-fold for both sample introduction and analyte detection. First, the high acetonitrile concentration of HILIC mobile phases allows for direct analysis of precipitated plasma samples without the need for additional sample solvent exchange. Second, the high acetonitrile content provides increased analyte response in positive ESI MS detection.
Protokoły
LC/MS/MS Analysis of Interacting Cardiac Drugs Digoxin, Quinidine, Amiodarone and Verapamil on Titan™ C18
Powiązane treści
HILIC mobile phases consist of a high composition of acetonitrile, which facilitates the direct analysis of precipitated plasma samples without the need for additional sample solvent exchange.